8.43784
Benzyl propionate
for synthesis
Synonym(e):
Benzyl propionate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 96 °C
Dichte
1.029-1.033 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChIKey
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.033
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup