Alle Fotos(1)
Key Documents
8.41828
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.7
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
212-909-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-156 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
InChIKey
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride for synthesis. CAS 879-72-1, molar mass 213.7 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch)≥ 99.0 %Identität (IR)entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable