Wichtige Dokumente
8.41070
Sigma-Aldrich
Pentachloropyridine
for synthesis
Synonym(e):
Pentachloropyridine, Perchloropyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5Cl5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
218-535-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
435 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
124-126 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1nc(c(c(c1Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C5Cl5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
InChIKey
DNDPLEAVNVOOQZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 123 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 126 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3