Wichtige Dokumente
8.40106
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-methylaniline
for synthesis
Synonym(e):
N-Benzyl-N-methylaniline, Benzylmethylphenyl amine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
210-375-4
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
450 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
311 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
8 °C
Übergangstemp.
flash point 152 °C
Löslichkeit
0.009 g/L
Dichte
1.046 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(Cc2ccccc2)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H15N/c1-15(14-10-6-3-7-11-14)12-13-8-4-2-5-9-13/h2-11H,12H2,1H3
InChIKey
LXZGVFCKZRHKMU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.046
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C