8.40088
2-Ethylhexyl methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonym(e):
2-Ethylhexyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid-2-ethylhexyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.13 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
380 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
0.6 % (v/v)
bp
218 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C
Übergangstemp.
flash point 92 °C
Löslichkeit
<0.1 g/L
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
InChIKey
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.886
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup