Wichtige Dokumente
8.40041
Sigma-Aldrich
2-Phenylpyridine
for synthesis
Synonym(e):
2-Azabiphenyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
213-763-1
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.5 hPa ( 30 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
269-270 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 110 °C
Dichte
1.09 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
n1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
InChIKey
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Phenylpyridine for synthesis. CAS 1008-89-5, molar mass 155.2 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.090
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup