Wichtige Dokumente
8.22189
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyridine
(stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Synonym(e):
2-Vinylpyridine, 2-Ethenyl-pyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
202-879-8
Dampfdruck
2.5 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
440 °C
Wirksamkeit
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.3-10.7 % (v/v)
pH-Wert
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158-160 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C
Übergangstemp.
flash point 51 °C
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
InChIKey
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.976
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup