820453
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade
USA origin, Tested for IgG, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade, lyophilized powder, pkg of 10 g
Assay
≥98% (purity)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pkg of 10 g
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Methode(n)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Verunreinigungen
Tested for IgG
Verlust
≤5%
pH-Wert
6.8-7.2
Anionenspuren
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
Kationenspuren
Na: 0-15.0 mg/g
Fremdaktivität
Blue Tongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3