Wichtige Dokumente
8.20450
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenol
for synthesis
Synonym(e):
3,4-Dichlorophenol
About This Item
Lineare Formel:
3,4-(Cl)2C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
202-450-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
bp
253 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
66-68 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
InChIKey
WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 63 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 66 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable