Alle Fotos(1)
Key Documents
8.20418
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-dibromopropionate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl 2,3-dibromopropionate, 2,3-Dibromopropionic acid ethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8Br2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
222-941-8
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
211-214 °C/992 hPa
Übergangstemp.
flash point 91 °C
Dichte
1.79 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.788 - 1.790
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup