Wichtige Dokumente
8.20031
Sigma-Aldrich
Ethylendiammoniumsulfat
for synthesis
Synonym(e):
Ethylendiammoniumsulfat, 1,2-Diaminoethansulfat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H10N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
244-733-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
225-228 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]CC[N+H3]
InChI
1S/C2H8N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1-4H2;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BNZCDZDLTIHJAC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch nach Ionenaustausch): ≥ 97,0 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable