8.18797
1,7-Octadiene
for synthesis
Synonym(e):
1,7-Octadiene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
20 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
230 °C
Wirksamkeit
20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10519 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.5-8.8 % (v/v)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-70 °C
Übergangstemp.
flash point 5 °C
Löslichkeit
0.08 g/L
Dichte
0.73 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChIKey
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.731 - 0.733
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup