8.18784
3-Nonanol
for synthesis
Synonym(e):
3-Nonanol, Ethyl hexyl carbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
bp
192-194 °C
Übergangstemp.
flash point 96 °C
Dichte
0.82 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
GYSCXPVAKHVAAY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.826
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup