Wichtige Dokumente
8.18735
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium bromide
for synthesis
Synonym(e):
Tetrapropylammonium bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H28BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
217-727-6
Qualitätsniveau
Form
crystals
Wirksamkeit
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5-7 (100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
265-274 °C (decomposition)
Löslichkeit
>1000 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable