Merck
8.18710
Sigma-Aldrich
Harnstoff
for synthesis
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid, Diaminomethanon, Carbonyldiamin, Carbamid, Carbonyldiamid
About This Item
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
Beilstein:
635724
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
200-315-5
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH-Wert
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Löslichkeit
1000 g/L
Dichte
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
720‑760 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (ex N): ≥ 99,0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 132 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 135 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1