8.18662
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
for synthesis
Synonym(e):
Nonafluorbutan-1-sulfonsäure Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
powder
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
5.5-6.5 (50 g/L in H2O)
bp
>400 °C
mp (Schmelzpunkt)
264-266 °C
Löslichkeit
5.1 g/L
Schüttdichte
1000 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChIKey
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable