Alle Fotos(1)
Key Documents
8.18255
Sigma-Aldrich
Paraldehyde
for synthesis
Synonym(e):
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
204-639-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
13.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
235 °C
Wirksamkeit
2711 mg/kg LD50, oral (Rat)
13959 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.3-17.0 % (v/v)
bp
124 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
12 °C
Übergangstemp.
flash point 27 °C
Löslichkeit
120 g/L
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
InChIKey
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.992 - 0.994
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup