Wichtige Dokumente
8.17081
Natriumcaprylat
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natriumoctanoat, Natriumcaprylat, Octansäure Natriumsalz, Caprylsäure Natriumsalz, Natriumcaprylat, Octansäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
ChP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Beschreibung
suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,ChP,NF
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
pH-Wert
8.0-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>225 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette sowie eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Aufgrund seiner niedrigen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist Natriumcaprylat Emprove® Expert besonders für hochriskante Anwendungen geeignet.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable