8.16147
(R)-(-)-Menthyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
(R)-(-)-Menthyl acetate
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Dichte
0.925 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O([C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
InChIKey
XHXUANMFYXWVNG-ADEWGFFLSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Spez. Drehung [α²0/D (c=8 in Chloroform): -93.0 - -83.0 °
Identität (IR): entspricht
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup