Wichtige Dokumente
8.15111
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzophenone
for synthesis
Synonym(e):
4,4′-Diaminobenzophenone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
242-246 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
InChIKey
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable