Wichtige Dokumente
8.14565
Sigma-Aldrich
di-Rhenium decacarbonyl
for synthesis
Synonym(e):
di-Rhenium decacarbonyl
About This Item
Lineare Formel:
Re2(CO)10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
652.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161603
EG-Index-Nummer:
238-202-8
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
181-184 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
InChIKey
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus C): ≥ 99.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable