Alle Fotos(1)
Key Documents
8.14085
Sigma-Aldrich
Dehydroessigsäurenatriumsalz
for synthesis
Synonym(e):
Dehydroessigsäurenatriumsalz, 3-(1-Hydroxyethyliden)-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dionnatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
224-580-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
360 °C
Wirksamkeit
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
8.8-9.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C
Löslichkeit
330 g/L
Schüttdichte
500‑550 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H7O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChIKey
YIOCQGHBBNGBND-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Konservierungsmittel in Lebensmitteln: Die Studie „Simultaneous determination of nine preservatives in food by liquid chromatography with the aid of coagulant in the clean-up process“ (Gleichzeitige Bestimmung von neun Konservierungsmitteln in Lebensmitteln durch Flüssigkeitschromatographie mit Hilfe von Koagulationsmittel im Reinigungsprozess) hebt die Verwendung von Dehydroessigsäure-Natriumsalz als Konservierungsmittel in Lebensmitteln hervor und erörtert seine Wirksamkeit und die Nachweisverfahren (Sugiura and Nakajima, 2017).
  • Aktive Verpackung in Kosmetika: Die Forschungsarbeit zu „Active packaging for topical cosmetic/drug products: a hot-melt extruded preservative delivery device“ (Aktive Verpackung für topische Kosmetik-/Arzneimittel: eine Abgabevorrichtung für schmelzextrudierte Konservierungsmittel) erörtert die Anwendung von Dehydroessigsäure-Natriumsalz in kosmetischen Verpackungen und beschreibt einen kontrollierten Abgabemechanismus für eine verbesserte Produktstabilität und-Wirksamkeit (Zema et al., 2010).
  • Stabilität bei kosmetischen Konservierungsstoffen: Der Artikel „Dehydroacetic acid sodium salt stability in cosmetic preservative mixtures“ (Stabilität von Dehydroessigsäure-Natriumsalz in kosmetischen Konservierungsmittelmixturen) untersucht seine Stabilität innerhalb kosmetischer Formulierungen und bietet Einblicke in seine Rolle und Langlebigkeit in verschiedenen Konservierungssystemen (Bennassi et al., 1988).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable