Wichtige Dokumente
8.14050
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2 · 2C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.45
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
204-572-4
Qualitätsniveau
pH-Wert
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
118 °C
Löslichkeit
150 g/L
Schüttdichte
280 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
InChIKey
MTRNNCLQPVCDLF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 115 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 118 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable