Wichtige Dokumente
8.11720
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 21
for synthesis
Synonym(e):
Kryptofix® 21, 1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadecane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
250-530-3
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
89-92 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
InChIKey
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 97
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Rechtliche Hinweise
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable