810243
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified
≥98%, USA origin, Tested For IgG, Protein standard: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified, pack of 1 kg
Qualität
special quality (Specialty Grade)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (purity)
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pack of 1 kg
Ursprung
USA origin
Free Sulfhydrl Content content
0.0-1.0 mmol/mol
Methode(n)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
Verunreinigungen
Tested For IgG
Verlust
≤5%
pH-Wert
6.8-7.5
Anionenspuren
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
Kationenspuren
Na: 0.0-15.0 mg/g
Fremdaktivität
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3