Wichtige Dokumente
8.06807
Sigma-Aldrich
4-Nitrotoluene
for synthesis
Synonym(e):
4-Nitrotoluene, p-Nitrotoluene
About This Item
Lineare Formel:
4-(NO2)C6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
EG-Index-Nummer:
202-808-0
Dampfdruck
0.4 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
456 °C
Wirksamkeit
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
1.6 % (v/v)
bp
238-239 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C
Übergangstemp.
flash point 106 °C
Löslichkeit
0.26 g/L
Dichte
1.39 g/cm3
Schüttdichte
700 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 50 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 52 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106.00 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1