Alle Fotos(1)
Key Documents
8.05223
Sigma-Aldrich
p-Cresol
for synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxytoluol, 4-Methylphenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-398-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.06 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
555 °C
Wirksamkeit
207 mg/kg LD50, oral (Rat)
301 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1 % (v/v)
bp
202.5 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
31.0-35.0 °C
Übergangstemp.
flash point 86 °C
Dichte
1.034 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChIKey
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 31 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 35 °C
o-Kresol (GC, Fl.%): ≤ 0.5 % (a/a)
m-Kresol (GC, Fl.%): ≤ 1.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup