8.02353
Phenyl chloroformate
for synthesis
Synonym(e):
Phenyl chloroformate, Chloroformic acid phenyl ester, Phenyl chlorocarbonate
About This Item
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.9 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
540 °C
Wirksamkeit
1730 mg/kg LD50, oral (Rat)
4880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
bp
188-189 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-28 °C
Übergangstemp.
flash point 69 °C
Dichte
1.24 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
ClC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.240 - 1.245
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup