Wichtige Dokumente
8.01818
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
for synthesis
Synonym(e):
2-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, 1-Methyl-1-propanthiol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(SH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352105
EG-Index-Nummer:
208-165-2
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
108 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Wirksamkeit
5176 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.7-9.6 % (v/v)
bp
82-88 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-165 °C
Übergangstemp.
flash point -23 °C
Dichte
0.83 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
SC(CC)C
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.833
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1