Wichtige Dokumente
8.00470
Sigma-Aldrich
Benzolsulfonylchlorid
for synthesis
Synonym(e):
Benzolsulfonylchlorid, Benzolsulfinsäurechlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
202-636-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
6 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
450 °C
Wirksamkeit
1615 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
252 °C/1013 hPa (decomposes)
mp (Schmelzpunkt)
15 °C
Übergangstemp.
flash point 123 °C
Dichte
1.38 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,377 - 1,379
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
260.6 °F
Flammpunkt (°C)
127 °C