8.00419
2-Aminophenol
for synthesis
Synonym(e):
2-Aminophenol, 2-Hydroxy aniline, 2-Amino-1-hydroxy benzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
14 hPa ( 153 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
190 °C
Wirksamkeit
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6.5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
150 °C/15 hPa
mp (Schmelzpunkt)
172-174 °C (sublimed)
Übergangstemp.
flash point >175 °C
Löslichkeit
17 g/L
Dichte
1.328 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Nc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
InChIKey
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
334.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
168 °C - closed cup