Merck
7810-OP
Millipore
OmniPur® Natriumcitrat, Dihydrat
OmniPur® Grade, >=99.0%
Synonym(e):
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
About This Item
Lineare Formel:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.10
Beilstein:
6104939
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Form
crystalline powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChIKey
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Molekularbiologie-Qualität
Spezifikationen:
Trockenbasis: 99,0 % min.
Calcium (Ca): 0,005 %
Chlorid (Cl): 0,005 % max.
DNase: nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb): 0,001 % max.
Unlösliche Anteile:
0,005 % max.
Eisen (Fe): 0,0005 % max.
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Sulfat (SO4): 0,005 % max.
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable