Merck
6.18099
Supelco
Ameisensäure
purified grade, ~90%
Synonym(e):
Formic acid
About This Item
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Assay:
~90%
Qualität:
purified grade
Qualität
purified grade
Dampfdichte
1.6 (vs air)
Dampfdruck
44.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
~90%
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Expl.-Gr.
57 %
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
121.1 °F
Flammpunkt (°C)
49.5 °C