Wichtige Dokumente
613420
Millipore
DL-α-Tocopherol, CAS-Nr. 10191-41-0, Calbiochem
A physiological membrane-bound antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage by free radicals.
Synonym(e):
DL-α-Tocopherol, CAS-Nr. 10191-41-0, Calbiochem, Vitamin E
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H50O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (GC)
Form
oil
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
InChIKey
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein physiologisches, membrangebundenes Antioxidans, das die Zellmembranlipide vor oxidativen Schäden durch freie Radikale schützt.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und im Kühlschrank aufbewahren (4 °C).
Sonstige Hinweise
Matthai, T. 1996. Indian J. Pediatr. 63, 242.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1