Merck
559300
Sigma-Aldrich
Safingol
A cell-permeable and reversible lyso-sphingolipid protein kinase C (PKC) inhibitor that competitively interacts at the regulatory phorbol binding domain of PKC.
Synonym(e):
Safingol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H39NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3
InChIKey
OTKJDMGTUTTYMP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler und reversibler Inhibitor der lyso-Sphingolipid-Proteinkinase C (PKC) mit konkurrierender Interaktion an der regulatorischen Phorbol-bindenden Domäne der PKC. Hemmt die enzymatische Aktivität und 3H-Phorbol-di-butyrat-Bindung von aus Rattenhirn aufgereinigter (IC50 = jeweils 37,5 µ;M und 31 µ;M). Hemmt humane PKCα;, das wichtige überexprimierte Isoenzym in MCF-7 DOXR-Zellen (IC50 = 40 µ;M). Verbessert die zytotoxische Wirkung des chemotherapeutischen Wirkstoffs Mitomycin C (MMC; Best.-Nr. 47589 und 475820) in Magenkrebszellen durch Förderung der arzneimittelinduzierten Apoptose.
Ein zellpermeabler und reversibler Inhibitor der lyso-Sphingolipid-Proteinkinase C (PKC) mit konkurrierender Interaktion an der regulatorischen Phorbol-bindenden Domäne der PKC. Hemmt die enzymatische Aktivität und 3H-Phorbol-di-butyrat-Bindung von aus Rattenhirn aufgereinigter (IC50 = jeweils 37,5 µ;M und 31 µ;M). Hemmt humane PKCα;, das wichtige überexprimierte Isoenzym in MCF-7 DOXR-Zellen (IC50 = 40 µ;M). Verbessert die zytotoxische Wirkung des chemotherapeutischen Wirkstoffs Mitomycin C (MMC; Best.-Nr. 47589) in Magenkrebszellen durch Förderung der arzneimittelinduzierten Apoptose.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Enzymatische Aktivität und 3H-Phorbol-di-butyrat-Bindung von aus Rattenhirn aufgereinigter PKC
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 37,5 µ;M und 31 µ;M, hemmt jeweils die enzymatische Aktivität und die 3H-Phorbol-di-butyrat-Bindung von aus Rattenhirn aufgereinigter PKC
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Kedderis, L.B., et al. 1995. Fundam. Appl. Toxicol.25, 201.
Sachs, C.W., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 26639.
Schwartz, G.K., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87,1394.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable