Wichtige Dokumente
553506-M
Sigma-Aldrich
RAP Human, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
Rezeptor-assoziiertes Protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes, humanes RAP fusioniert an GST, exprimiert in E. coli und anschließend mit Thrombin gespalten, um die GST to entfernen. Antagonisiert die Ligandenbindung bestimmter Mitglieder der Low-Density-Lipoproteinrezeptor-Familie, wie das Lipoproteinrezeptor-verwandte Protein mit niedriger Dichte (LRP) und der Lipoproteinrezeptor mit sehr niedriger Dichte (VLDL). Fördert die richtige Faltung und den anschließenden exozytischen Transport des wildtypischen Low-Density-Lipoproteinrezeptors (LDLR) und mehrere seiner Klasse-2-Mutanten. Exprimiert als ein GST-Fusionsprotein, das anschließend mit Thrombin gespalten wird. Typische Konzentrationen für die Blockierung des LRP oder VLDL-Rezeptors sind 200 - 300 nM. Für Antagonisten des LDLR wird 1 µ;M empfohlen.
Rekombinantes, humanes RAP fusioniert an GST, exprimiert in E. coli und anschließend mit Thrombin gespalten, um die GST to entfernen. Das Rezeptor-assozierte Protein (RAP) antagonisiert die Ligandenbindung bestimmter Mitglieder der Low-Density-Lipoproteinrezeptor-Familie, wie das Lipoproteinrezeptor-verwandte Protein mit niedriger Dichte (LRP) und der Lipoproteinrezeptor mit sehr niedriger Dichte (VLDL). Fördert die richtige Faltung und den anschließenden exozytischen Transport des wildtypischen Low-Density-Lipoproteinrezeptors (LDLR) und mehrere seiner Klasse-2-Mutanten. Typische Konzentrationen für die Blockierung des LRP oder VLDL-Rezeptors sind 200 - 300 nM; für Antagonisten des LDLR wird 1 µ;M empfohlen.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
150 mM NaCl, 100 mM Tris-HCl, pH 7,4.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Sonstige Hinweise
Li, Y., et al. 2002. Biochemistry41, 4921.
Salicioni, A.M., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 16160.
Anderson, O.M., et al. 2001. Biochemistry40, 15408.
Bu, G. 2001. Int. Rev. Cytol.209, 79.
Williams, S.E., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 9035
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable