5.42753
DiluCult™
Gravimetric Dilutor, suitable for sample preparation
Synonym(e):
Media dilutor, Media dispenser
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
DiluCult™
Parameter
3 kg operating weight
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Automate repetitive workflow steps
- Reduce hands-on time and error rates
- Add an additional pump for faster media dispensing
Komponenten
Verwandter Inhalt
Die mikrobiologische Untersuchung von Lebensmitteln ist ein wichtiger Teil des Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsmanagements. Hier finden Sie weitere Informationen über das breite Angebot an Tests für den Nachweis von Pathogenen und Verderbniserregern.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.