Wichtige Dokumente
539322
Sigma-Aldrich
Protein G, Peroxidase-Konjugat
This Protein G, Peroxidase Conjugate is validated for use in Direct Immunoassay.
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Form
liquid
Enthält
0.02% Thimerosal as preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Aufgereinigtes rekombinantes Protein G konjugiert mit Peroxidase.
Aufgereinigtes rekombinantes Protein G konjugiert mit Peroxidase. Bindet ≥; 99 % an in einer Säule immobilisiertes menschliches IgG.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Hinweis zur Analyse
Einzelbande bei 33,8 kDa mittels SDS-PAGE.
Sonstige Hinweise
Bindet ≥;99 % an in einer Säule immobilisiertes menschliches IgG. o-Phenylendiamin, 1 mg/ml in Citratpuffer, pH 4,5, 1 % Harnstoff-Wasserstoffperoxid bei 25 °;C wurde als Substrat für die Testung der Reaktivität des Immunenzyms verwendet. Die Reinheit des rekombinanten Protein G wurde bestimmt in Gegenwart einer Einzelbande mit einem Molekulargewicht von 33.800 auf 15%igem SDS-Polyacrylamidgel. Bindet spezifisch an die Fc-Region von IgG verschiedener Spezies. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Um das Verbot von The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC) zum Verkauf von mit Quecksilber versetzten Produkten einzuhalten, darf dieses Produkt in den folgenden US-Staaten nicht verkauft werden: Rhode Island und Connecticut.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable