Wichtige Dokumente
520219
Sigma-Aldrich
PPACK II trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid, kallikrein inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
PPACK II, Trifluoracetatsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H33ClN6O3 · 2C2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
729.07
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
PPACK II, Trifluoracetatsalz, Potent and specific irreversible inhibitor of plasma and glandular kallikreins.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C25H33ClN6O3/c26-16-22(33)20(12-7-13-30-25(28)29)31-21(15-18-10-5-2-6-11-18)24(35)32-23(34)19(27)14-17-8-3-1-4-9-17/h1-6,8-11,19-21,31H,7,12-16,27H2,(H4,28,29,30)(H,32,34,35)/t19-,20+,21+/m1/s1
InChIKey
UFXAQJOOAQICNE-HKBOAZHASA-N
Allgemeine Beschreibung
Potenter und spezifischer irreversibler Inhibitor von Kallikreinen in Plasma und Drüsen. Auch als 10-mM-Lösung in H2O (Katalog-Nr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-508573">;508573<;/A>;) erhältlich.
Potenter und spezifischer irreversibler Inhibitor von Kallikreinen in Plasma und Drüsen. Hemmt die Spaltung von atrialem natriuretischem Peptid (ANP 1-126) durch Kallikreine. Hemmt außerdem Kininogenase der Nebenniere, ein Kallikrein-ähnliches Enzym.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Kallikreine in Plasma und Drüsen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-D-Phe-Phe-Arg-Chloromethylketon, 2TFA
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Byrne, R.E., and Scanu, A.M. 1989. J. Lipid Res. 30, 109.
Scicli, G., et al. 1989. Adv. Exp. Med. Biol.247B, 217.
Gibson, T.R., et al. 1987. Endocrinology120, 764.
Kettner, G., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable