Wichtige Dokumente
512585
Sigma-Aldrich
Parathormon 1-34, Ratte
Synonym(e):
Parathormon 1-34, Ratte
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C180H291N55O48S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4057.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Beschreibung
Merck USA index - 14, 7034
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Synthetisches Nebenschilddrüsenhormon der Ratte. Geeignet für Studien von Knochenmetabilismus und Drüsenstörungen, für die Charakterisierung von spezifischen Rezeptorstellen und als Antigen.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-Ala-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Ala-Ser-Val-Glu-Arg-Met-Gly-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-OH
Sonstige Hinweise
Coltrera, M.D., et al. 1981. J. Biol. Chem.256, 10555.
Roos, B.A., et al. 1981. J. Clin. Endocrinol. Metab.53, 709.
Jubiz, W., et al. 1972. J. Clin. Invest.51, 2040.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable