5.05881
(R)-(+)-SKF38393 Hydrochloride
Synonym(e):
(R)-(+)-SKF38393 Hydrochloride, Dopamine D₁/D₅ Receptor Partial Agonist, (R)-SKF-38393 Hydrochloride, SKF-38393, SKF38393, SKF 38393
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mM
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c18-15-8-12-6-7-17-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,17-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m1./s1
InChIKey
YEWHJCLOUYPAOH-PFEQFJNWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
D₁
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Cooper, S. J. et al. 1990. Psychopharmacol.100, 182.
Dubois, A. et al. 1986. Neurosci.19, 125.
Kaiser, C. C. et al. 1982. J. Med. Chem.25, 697.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable