5.05416
(+/-)-Atenolol
Synonym(e):
(+/-)-Atenolol, (±)-4-{2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy}benzeneacetamide, Beta1-Adrenergic Receptor Blocker, (±)-Atenolol, Beta1-Adrenergic Receptor Antagonist, (±)-Atenolol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 18 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
InChIKey
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
β₁ adrenergic receptor
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Nilsson, C., et al. 1994. Am. J. Physiol.267, R1445.
Cruickshank, J.M. 1980. Am. Heart J.100, 160.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable