5.00670
FATP2 Inhibitor, CB-2
Synonym(e):
FATP2 Inhibitor, CB-2, (5E)-5-((3-bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)methylene)-3-(3-chlorophenyl)-2-thioxothiazolidin-4-one, CB2, Fatty Acid Transport Protein 2 Inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
8 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable