5.00655
Rad6 Inhibitor, TZ9
Synonym(e):
Rad6 Inhibitor, TZ9, TZ9, TZ-9, TZ 9, HHR6 Inhibitor, 4-Amino-6-(phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-yl)methyl-4-nitrobenzoate, (4-Amino-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)methyl 4-nitrobenzoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1=CC=C(C=C1)NC2=NC(=NC(=N2)N)COC(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rad6B/HHR6B
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable