5.00469
S107
≥98% (HPLC), solid, RyR-Calstabin interaction stabilizer, Calbiochem®
Synonym(e):
RyR-Calstabin Interaction Stabilizer, S107, 7-methoxy-4-methyl-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]thiazepine, Ryanodine Receptor Stabilizer, Rycal S107
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
RyR-Calstabin Interaction Stabilizer, S107,
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1CCN(Cc2c1ccc(c2)OC)C
InChIKey
BGVCEGVSQDOGSB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
RyR2
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable