Wichtige Dokumente
4.90050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
for synthesis
Synonym(e):
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15F6N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Qualitätsniveau
pH-Wert
5 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
12 °C
Dichte
1.38 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable