Wichtige Dokumente
480012
Millipore
NDSB-Set
Contains the following non-detergent sulfobetaines: 5 g of NDSB-195, 25 g of NDSB-201, and 5 g of NDSB-256.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Enthält die folgenden nichtdetergenten Sulfobetaine: 5 g NDSB-195 (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-480001&;#124;[/islink]">;480001<;/A>;), 25 g NDSB-201 (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-480005&;#124;[/islink]">;480005<;/A>;) und 5 g NDSB-256 (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-480010&;#124;[/islink]">;480010<;/A>;). Wird mit einem Datenblatt geliefert.
Nichtdetergente Sulfobetaine (NDSBs) sind zwitterionische Verbindungen. Wie Zwittergente (zwitterionische Detergenzien) tragen NDSBs die hydrophile Sulfobetain-Kopfgruppe. Anders als bei Zwittergenten ist die hydrophobe Gruppe bei NDSBs jedoch zu kurz für die Bildung von Mizellen, selbst bei Konzentrationen von bis zu 1 M. Daher verhalten sich NDSBs nicht wie Detergenzien. Aufgrund ihres zwitterionischen Charakters wurden NDSBs zunächst eingesetzt, um elektrostatische Wechselwirkungen zu neutralisieren, ohne die Leitfähigkeit in nativen isoelektrofokussierenden Gelen zu erhöhen. In jüngster Zeit werden sie auch für verschiedene andere Anwendungen eingesetzt, z. B. für die Isolierung von Membranproteinen, die Reinigung von Nuklearproteinen und halophilen Proteinen, die Renaturierung von chemisch und thermisch denaturierten Proteinen sowie die Proteinkristallisation. Sie sind potenziell nützlich für die Solubilisierung und Renaturierung von Fusionsproteinen aus Einschlusskörpern. Es wird vermutet, dass die hydrophobe Gruppe, obwohl sie kurz ist, mit den hydrophoben Regionen des Proteins interagiert und so eine Aggregation während der Renaturierung verhindert. Vermutlich führt auch die Beteiligung der kurzen hydrophoben Gruppen in Verbindung mit der Ladungsneutralisierung der Sulfobetain-Gruppe zu einer höheren Ausbeute an Membranproteinen.
NDSBs stören nicht die enzymatischen Assays, die auf chromogenen Substraten mit Nitrophenylgruppen basieren, und hemmen nicht die Aktivitäten von β;-Galaktosidase und alkalischer Phosphatase, den beiden bisher getesteten Enzymen. NDSB-195 hat den zusätzlichen Vorteil, dass es bei 280 nm nicht absorbiert, weshalb es mit Proteinreinigungsverfahren kompatibel ist, bei denen die Proteinkonzentrationen durch Absorptionsmessungen bei 280 nm bestimmt werden. Wird mit einem Datenblatt geliefert.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Lyophilisierte Produkte sind bei Raumtemperatur zu lagern. Nach der Rekonstitution im Kühlschrank (4 °;C) oder bei Raumtemperatur (20 °;C) aufbewahren.
Sonstige Hinweise
Goldberg, M.E., et al. 1996. Folding and Design1, 21.
Goldberg, M.E., et al. 1995. Folding &; Design1, 21.
Vuillard, L., et al. 1995. Biochem. J.305, 337.
Vuillard, L., et al. 1995. Anal. Biochem.230, 290.
Vuillard, L., et al. 1994. FEBS Lett.353, 294.