Alle Fotos(1)
Key Documents
479975
Sigma-Aldrich
NDGA
A cell-permeable antioxidant and a selective lipoxygenase (LOX) inhibitor (IC₅₀ = 200 nM, 30 µM, and 30 µM for 5-LOX, 12-LOX, and 15-LOX, respectively) over cyclooxygenase (IC₅₀ = 100 µM).
Synonym(e):
NDGA, Nordihydroguajaretsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3/t11-,12+
InChIKey
HCZKYJDFEPMADG-TXEJJXNPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, antioxidativer und selektiver Lipoxygenase(LO)-Inhibitor (IC50 = 200 nM, 30 µ;M und 30 µ;M für 5-LO, 12-LO bzw. 15-LO) gegenüber der Cyclooxygenase (IC50 = 100 µ;M). Außerdem hemmt er nachweislich die durch den Thrombozytenwachstumsfaktor (PDGF) stimulierte DNA-Synthese in Schweizer 3T3-Zellen.
Ein zellpermeabler, antioxidativer und selektiver Lipoxygenase(LOX)-Inhibitor (IC50 = 200 nM, 30 µ;M und 30 µ;M für 5-LOX, 12-LOX bzw. 15-LOX) gegenüber der Cyclooxygenase (IC50 = 100 µ;M). Außerdem hemmt er nachweislich die durch den Thrombozytenwachstumsfaktor (PDGF) stimulierte DNA-Synthese in Schweizer 3T3-Zellen. Ein starker Hydroxyl-Radikal-Fänger.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
LOX-5
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 200 nM, 30 µ;M und 30 µ;M für 5-LOX, 12-LOX bzw. 15-LOX
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Domin, J., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 8260.
Goodman, Y., et al. 1994. Brain Res. 654, 171.
Kozubik, A., et al. 1993. Exp. Hematol. 21, 138.
Salari, H., et al. 1984. Prostagland. Leuk. Med. 13, 53.
Hope, W.C., et al. 1983. Biochem. Pharmacol. 32, 367.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable