Wichtige Dokumente
475872
Sigma-Aldrich
MnTMPyP
Cell-permeable superoxide dismutase (SOD) mimetic.
Synonym(e):
MnTMPyP, Mn(III)tetrakis(1-Methyl-4-Pyridyl)Porphyrin, Tetratosylat, Hydroxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C72H65MnN8O13S4
Molekulargewicht:
1433.53
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
black
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Zellpermeables Superoxid-Dismutase(SOD)-Mimetikum. Katalysiert die Dismutation von O2–; •; (Geschwindigkeitskonstante ~4 x 107 M-1 s-1) auch in Gegenwart von überschüssigem EDTA. Kann SOD in Mutanten von E. coli ersetzen, denen dieses Enzym fehlt. MnTMPyP wirkt in vivo eher als NADPH/GSH:O2•;-Oxidoreduktase und nicht als SOD-Mimetikum. Wirkt auch als effiziente Peroxynitrit-Reduktase, wenn es mit biologischen Antioxidantien redox-gekoppelt ist.
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Izbicka, E., et al. 1999. Cancer Res.59, 639.
Lee, J., et al. 1998. J. Am. Chem. Soc. 120, 6053.
Gardner, P.R., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys. 325, 20.
Liochev, S.I., and Fridovich, I. 1995. Arch. Biochem. Biophys. 321, 271.
Faulkner, K.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23471.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable