Merck
442611-M
Millipore
Magnesiumchlorid, Hexahydrat, molekularbiologische Qualität
Synonym(e):
Magnesiumchlorid Hexahydrat, MgCl₂
About This Item
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.25
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (complexometric)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
water: 20 mg/mL
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Der optimale pH-Wert beträgt 5,0-6,5.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur (20 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monaten haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable